SAB1413143
Monoclonal Anti-HTA2 (phospho S129) antibody produced in rabbit
clone DEE-8
About This Item
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DEE-8, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
yeast
tecniche
western blot: 1:1000-1:2000
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer129)
Informazioni sul gene
human ... HTA2(852283)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)