SAB1413115
Monoclonal Anti-JUN (phospho S63) antibody produced in rabbit
clone IGA-10
About This Item
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IGA-10, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation ( pSer63)
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)