SAB1412588
ANTI-ATOH1 antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATH1, ATOH1, HATH1, MATH-1, bHLHa14
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 39.93 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATOH1(474)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSRLLHAEEWAEVKELGDHHRQPQPHHLPQPPPPPQPPATLQAREHPVYPPELSLLDSTDPRAWLAPTLQGICTARAAQYLLHSPELGASEAAAPRDEVDGRGELVRRSSGGASSSKSPGPVKVREQLCK