Documenti fondamentali
SAB1412582
Sigma-Aldrich
ANTI-GNL3 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C77032, E2IG3, GNL3, MGC800, NS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNL3(26354)
Immunogeno
GNL3 (AAH01024.1, 328 a.a. ~ 427 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEVVKPMEAASAILSQADARQVVLKYTVPGYRNSLEFFTMLAQRRGMHQKGGIPNVEGAAKLLWSEWTGASLAYYCHPPTSWTPPPYFNESIVVDMKSGF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)