SAB1412565
ANTI-LHX1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LHX1, LIM-1, LIM1, MGC126723, MGC138141
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.74 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LHX1(3975)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVHCAGCKRPILDRFLLNVLDRAWHVKCVQCCECKCNLTEKCFSREGKLYCKNDFFRCFGTKCAGCAQGISPSDLVRRARSKVFHLNCFTCMMCNKQLST
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)