SAB1412401
ANTI-EPHB3 antibody produced in mouse
clone 3F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EPHB3, ETK2, HEK2, TYRO6
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPHB3(2049)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AASLKVIASAQSGMSQPLLDRTVPDYTTFTTVGDWLDAIKMGRYKESFVSAGFASFDLVAQMTAEDLLRIGVTLAGHQKKILSSIQDMRLQMNQTLPVQ
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)