SAB1412365
ANTI-TLR6 antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD286, TLR6
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 39.93 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLR6(10333)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
kttlkaltie hitnqvflfs qtalytvfse mnimmltisd tpfihmlcph apstfkflnf tqnvftdsif ekcstlvkle tlilqknglk dlfkvglmtk dmpsleildv swnslesgrh kenctwvesi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)