SAB1412171
ANTI-SUPT16H antibody produced in mouse
clone 3G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CDC68, FACT, FACTP140, FLJ10857, SUPT16H
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.62 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUPT16H(11198)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PGEQTVPALNLQNAFRIIKEVQKRYKTREAEEKEKEGIVKQDSLVINLNRSNPKLKDLYIRPNIAQKRMQGSLEAHVNGFRFTSVRGDKVDILYNNIKHALFQPCDGE
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)