SAB1412168
ANTI-CXCL12 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CXCL12, PBSF, SCYB12, SDF-1a, SDF-1b
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.53 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CXCL12(6387)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKILNTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNK
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)