Documenti fondamentali
SAB1412131
Sigma-Aldrich
ANTI-FLJ20643 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ20643, NOP17
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 57.64 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
FLJ20643 (AAH01108, 1 a.a. ~ 290 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MANPKLLGLELSEAEAIGADSARFEELLLQASKELQQAQTTRPESTQIQPQPGFCIKTNSSEGKVFINICHSPSIPPPADVTEEELLQMLEEDQAGFRIPMSLGEPHAELDAKGQGCTAYDVAVNSDFYRRMQNSDFLRELVITIAREGLEDKYNLQLNPEWRMMKNRPFMGSISQQNIRSEQRPRIQELGDLYTPAPGRAESGPEKPHLNLWLEAPDLLLAEIDLPKLDGALGLSLEIGENRLVMGGPQQLYHLDAYIPLQINSHESKAAFHRKRKQLMVAMPLLLVPS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)