SAB1411416
Anti-CACNB3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CACNLB3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 54.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CACNB3(784)
Immunogeno
Sequence
MYDDSYVPGFEDSEAGSADSYTSRPSLDSDVSLEEDRESARREVESQAQQQLERAKHKPVAFAVRTNVSYCGVLDEECPVQGSGVNFEAKDFLHIKEKYSNDWWIGRLVKEGGDIAFIPSPQRLESIRLKQEQKARRSGNPSSLSDIGNRRSPPPSLAKQKQKQAEHVPPYDVVPSMRPVVLVGPSLKGYEVTDMMQKALFDFLKHRFDGRISITRVTADLSLAKRSVLNNPGKRTIIERSSARSSIAEVQSEIERIFELAKSLQLVVLDADTINHPAQLAKTSLAPIIVFVKVSSPKVLQRLIRSRGKSQMKHLTVQMMAYDKLVQCPPESFDVILDENQLEDACEHLAEYLEVYWRATHHPAPGPGLLGPPSAIPGLQNQQLLGERGEEHSPLERDSLMPSDEASESSRQAWTGSSQRSSRHLEEDYADAYQDLYQPHRQHTSGLPSANGHDPQDRLLAQDSEHNHSDRNWQRNRPWPKDSY
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3