SAB1411256
Anti-RNF25 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AO7, FLJ13906
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 51.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF25(64320)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAASASAAAGEEDWVLPSEVEVLESIYLDELQVIKGNGRTSPWEIYITLHPATAEDQDSQYVCFTLVLQVPAEYPHEVPQISIRNPRGLSDEQIHTILQVLGHVAKAGLGTAMLYELIEKGKEILTDNNIPHGQCVICLYGFQEKEAFTKTPCYHYFHCHCLARYIQHMEQELKAQGQEQEQERQHATTKQKAVGVQCPVCREPLVYDLASLKAAPEPQQPMELYQPSAESLRQQEERKRLYQRQQERGGIIDLEAERNRYFISLQQPPAPAEPESAVDVSKGSQPPSTLAAELSTSPAVQSTLPPPLPVATQHICEKIPGTRSNQQRLGETQKAMLDPPKPSRGPWRQPERRHPKGGECHAPKGTRDTQELPPPEGPLKEPMDLKPEPHSQGVEGPPQEKGPGSWQGPPPRRTRDCVRWERSKGRTPGSSYPRLPRGQGAYRPGTRRESLGLESKDGS
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3