SAB1410663
Anti-HSF4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 50.82 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSF4(3299)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MQEAPAALPTEPGPSPVPAFLGKLWALVGDPGTDHLIRWSPSGTSFLVSDQSRFAKEVLPQYFKHSNMASFVRQLNMYGFRKVVSIEQGGLLRPERDHVEFQHPSFVRGREQLLERVRRKVPALRGDDGRWRPEDLGRLLGEVQALRGVQESTEARLRELRQQNEILWREVVTLRQSHGQQHRVIGKLIQCLFGPLQAGPSNAGGKRKLSLMLDEGSSCPTPAKFNTCPLPGALLQDPYFIQSPSTYSLSQRQIWALALTGPGAPSSLTSQKTLHPLRGPGFLPPVMAGAPPPLPVAVVQAILEGKGSFSPEGPRNAQQPEPGDPREIPDRGPLGLESGDRSPESLLPPMLLQPPQESVEPAGPLDVLGPSLQGREWTLMDLDMELSLMQPLVPERGEPELAVKGLNSPSPGKDPTLGAPLLLDVQAALGGPALGLPGALTIYSTPESRTASYLGPEASPSP
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)