Documenti fondamentali
SAB1410607
Sigma-Aldrich
Anti-RPA4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HSU24186, MGC120333, MGC120334
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 28.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPA4(29935)
Descrizione generale
Replication protein A (RPA) is an essential factor for DNA double-strand break repair and cell cycle checkpoint activation. This gene encodes the 32-kDa subunit of the RPA, which associates with the 70- and 13-kDa subunits to form a trimeric RPA complex. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RPA4 (NP_037479.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSKSGFGSYGSISAADGASGGSDQLCERDATPAIKTQRPKVRIQDVVPCNVNQLLSSTVFDPVFKVRGIIVSQVSIVGVIRGAEKASNHICYKIDDMTAKPIEARQWFGREKVKQVTPLSVGVYVKVFGILKCPTGTKSLEVLKIHVLEDMNEFTVHILETVNAHMMLDKARRDTTVESVPVSPSEVNDAGDNDESHRNFIQDEVLRLIHECPHQEGKSIHELRAQLCDLSVKAIKEAIDYLTVEGHIYPTVDREHFKSAD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)