SAB1410588
Anti-GSTM5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GSTM5-5, GTM5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 25.7 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSTM5(2949)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPMTLGYWDIRGLAHAIRLLLEYTDSSYVEKKYTLGDAPDYDRSQWLNEKFKLGLDFPNLPYLIDGAHKITQSNAILRYIARKHNLCGETEEEKIRVDILENQVMDNHMELVRLCYDPDFEKLKPKYLEELPEKLKLYSEFLGKRPWFAGDKITFVDFLAYDVLDMKRIFEPKCLDAFLNLKDFISRFEGLKKISAYMKSSQFLRGLLFGKSATWNSK
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3