SAB1410351
Anti-EXTL2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EXTR2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EXTL2(2135)
Immunogeno
Sequence
MRCCHICKLPGRVMGIRVLRLSLVVILVLLLVAGALTALLPSVKEDKMLMLRREIKSQGKSTMDSFTLIMQTYNRTDLLLKLLNHYQAVPNLHKVIVVWNNIGEKAPDELWNSLGPHPIPVIFKQQTANRMRNRLQVFPELETNAVLMVDDDTLISTPDLVFAFSVWQQFPDQIVGFVPRKHVSTSSGIYSYGSFEMQAPGSGNGDQYSMVLIGASFFNSKYLELFQRQPAAVHALIDDTQNCDDIAMNFIIAKHIGKTSGIFVKPVNMDNLEKETNSGYSGMWHRAEHALQRSYCINKLVNIYDSMPLRYSNIMISQFGFPYANYKRKI
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)