Documenti fondamentali
SAB1410164
Sigma-Aldrich
Anti-RABL2B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ93981, FLJ98216
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 26.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RABL2B(11158)
Descrizione generale
The RABL2B protein is a member of the RAB gene family which belongs to the RAS GTPase superfamily. RABL2B is located within a subtelomeric region of 22q13.3. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RABL2B (NP_001003789.1, 1 a.a. ~ 229 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEDKTKPSELDQGKYDADDNVKIICLGDSAVGKSKLMERFLMDGFQPQQLSTYALTLYKHTATVDGRTILVDFWDTAGQERFQSMHASYYHKAHACIMVFDVQRKVTYRNLSTWYTELREFRPEIPCIVVANKIDADINVTQKSFNFAKKFSLPLYFVSAADGTNVVKLFNDAIRLAVSYKQNSQDFMDEIFQELENFSLEQEEEDVPDQEQSSSIETPSEEAASPHS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)