Documenti
SAB1410123
Sigma-Aldrich
Anti-PTTG2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTTG2(10744)
Immunogeno
PTTG2 (NP_006598.1, 1 a.a. ~ 191 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATLIYVDKEIGEPGTRVAAKDVLKLESRPSIKALDGISQVLTPRFGKTYDAPSALPKATRKALGTVNRATEKSVKTNGPRKQKQPSFSAKKMTEKTVKTKSSVPASDDAYPEIEKFFPFNLLDFESFDLPEERQIAHLPLSGVPLMILDEEGELEKLFQLGPPSPVKMPSPPWECNLFAVSFKHSVDPGC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3