SAB1410060
Anti-DNAJB6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DJ4, DKFZp566D0824, DnaJ, FLJ42837, HHDJ1, HSJ-2, HSJ2, MGC1152, MGC117297
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNAJB6(10049)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVDYYEVLGVQRHASPEDIKKAYRKLALKWHPDKNPENKEEAERKFKQVAEAYEVLSDAKKRDIYDKYGKEGLNGGGGGGSHFDSPFEFGFTFRNPDDVFREFFGGRDPFSFDFFEDPFEDFFGNRRGPRGSRSRGTGSFFSAFSGFPSFGSGFSSFDTGFTSFGSLGHGGLTSFSSTSFGGSGMGNFKSISTSTKMVNGRKITTKRIVENGQERVEVEEDGQLKSLTINGVADDDALAEERMRRGQNALPAQPAGLRPPKPPRPASLLRHAPHCLSEEEGEQDRPRAPGPWDPLASAAGLKEGGKRKKQKQREESKKKKSTKGNH
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)