Documenti
SAB1410035
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OXSR1 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA1101, OSR1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OXSR1(9943)
Descrizione generale
The product of this gene belongs to the Ser/Thr protein kinase family of proteins. It regulates downstream kinases in response to environmental stress, and may play a role in regulating the actin cytoskeleton. (provided by RefSeq)
Immunogeno
OXSR1 (AAH08726.1, 351 a.a. ~ 450 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KAAISQLRSPRVKESISNSELFPTTDPVGTLLQVPEQISAHLPQPAGQIATQPTQVSLPPTAEPAKTAQALSSGSGSQETKIPISLVLRLRNSKKELNDI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3