Documenti
SAB1409899
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLF11 antibody produced in mouse
clone 10C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FKLF, FKLF1, MODY7, TIEG2, Tieg3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10C5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.73 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF11(8462)
Immunogeno
KLF11 (NP_003588, 404 a.a. ~ 512 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TYFKSSHLKAHLRTHTGEKPFNCSWDGCDKKFARSDELSRHRRTHTGEKKFVCPVCDRRFMRSDHLTKHARRHMTTKKIPGWQAEVGKLNRIASAESPGSPLVSMPASA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3