SAB1409807
Monoclonal Anti-IRX3 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IRX-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.18 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IRX3(79191)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RRRLKKENKMTWAPRSRTDEEGNAYGSEREEEDEEEDEEDCKRELELEEEELGGEEEDTGGEGLADDDEDEEIDLENLDGAATEPELSLAGAARRDGDLGLGPI
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)