SAB1409778
Monoclonal Anti-TWIST1 antibody produced in mouse
clone 3H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACS3, BPES2, BPES3, SCS, TWIST, bHLHa38
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 33.22 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TWIST1(7291)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LQTQRVMANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDELDSKMAS
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)