Documenti
SAB1409730
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF7L2 antibody produced in mouse
clone 1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.51 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TCF7L2(6934)
Descrizione generale
This gene encodes a high mobility group (HMG) box-containing transcription factor that plays a key role in the Wnt signaling pathway. The protein has been implicated in blood glucose homeostasis. Genetic variants of this gene are associated with increased risk of type 2 diabetes
Immunogeno
TCF7L2 (NP_110383, 490 a.a. ~ 596 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPNLLGSPPRDAKSQTEQTQPLSLSLKPDPLAHLSMMPPPPALLLAEATHKASALCPNGALDLPPAALQPAAPSSSIAQPSTSSLHSHSSLAGTQPQPLSLVTKSLE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3