Documenti fondamentali
SAB1409599
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBL2 antibody produced in mouse
clone 1F11, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
FLJ26459, P130, Rb2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F11, monoclonal
Forma fisica
solution
PM
antigen 32.56 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBL2(5934)
Immunogeno
RBL2 (-, 936 a.a. ~ 998 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RKRRNSGSSDSRSHQNSPTELNKDRTSRDSSPVMRSSSTLPVPQPSSAPPTPTRLTGANSDM
Stato fisico
Clear solution
WGK 3