Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1409576
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK9 antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
A6, MGC23788, MGC41876, PTK9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 44.66 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTK9(5756)
Descrizione generale
This gene encodes twinfilin, an actin monomer-binding protein conserved from yeast to mammals. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may be an actin monomer-binding protein, and its localization to cortical G-actin-rich structures may be regulated by the small GTPase RAC1. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PTK9 (AAH22344, 80 a.a. ~ 252 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSSAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)