Documenti
SAB1409505
Sigma-Aldrich
Anti-MCTP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ11175, FLJ33303, MGC111402
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCTP2(55784)
Immunogeno
MCTP2 (ENSP00000329646, 1 a.a. ~ 306 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGILDIEVWGKDNKKHEERLGTCKVDISALPLKQANCLELPLDSCLGALLMLVTLTPCAGVSVSDLCVCPLADLSERKQITQRYCLQNSLKDVKDVGILQVKVLKAADLLAADFSGKSDPFCLLELGNDRLQTHTVYKNLNPEWNKVFTFPIKDIHDVLEVTVFDEDGDKPPDFLGKVAIPLLSIRDGQPNCYVLKNKDLEQAFKGVIYLEMDLIYNPVKASIRTFTPREKRFVEDSRKLSKKILSRDVDRVKRITMAIWNTMQFLKSCFQWESTLRSTIAFAHRKEEPPLSMKCTLFSGDIGPSL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3