SAB1409473
Anti-TTC12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ13859, FLJ20535, TPARM
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 81.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TTC12(54970)
Immunogeno
Sequence
MDADKEKDLQKFLKNVDEISNLIQEMNSDDPVVQQKAVLETEKRLLLMEEDQEEDECRTTLNKTMISPPQTALKSAEEINSEAFLASVEKDAKERAKRRRENKVLADALKEKGNEAFAEGNYETAILRYSEGLEKLKDMKVLYTNRAQAYMKLEDYEKALVDCEWALKCDEKCTKAYFHMGKANLALKNYSVSRECYKKILEINPKLQTQVKGYLNQVDLQEKADLQEKEAHELLDSGKNTAVTTKNLLETLSKPDQIPLFYAGGIEILTEMINECTEQTLFRMHNGFSIISDNEVIRRCFSTAGNDAVEEMVCVSVLKLWQAVCSRNEENQRVLVIHHDRARLLAALLSSKVLAIRQQSFALLLHLAQTESGRSLIINHLDLTRLLEALVSFLDFSDKEANTAMGLFTDLALEERFQVWFQANLPGVLPALTGVLKTDPKVSSSSALCQCIAIMGNLSAEPTTRRHMAACEEFGDGCLSLLARCEEDVDLFREVIYTLLGLMMNLCLQAPFVSEVWAVEVSRRCLSLLNSQDGGILTRAAGVLSRTLSSSLKIVEEALRAGVVKKMMKFLKTGGETASRYAIKILAICTNSYHEAREEVIRLDKKLSVMMKLLSSEDEVLVGNAALCLGNCMEVPNVASSLLKTDLLQVLLKLAGSDTQKTAVQVNAGIALGKLCTAEPRVPAESSHLQFGRESAAPEALSPRRWEEMFHMLVFSLSSVDPPPPPPQTCYP
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3