Documenti fondamentali
SAB1409462
Sigma-Aldrich
Anti-MPHOSPH8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ35237, HSMPP8, TWA3, mpp8
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 28.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
MPHOSPH8 (AAH46214.1, 1 a.a. ~ 259 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTLVMLAAAGGQDDLLRLLITKGAKVNGRQKNGTTALIHAAEKNFLTTVAILLEAGAFVNVQQSNGETALMKACKRGNSDIVRLVIECGADCNILSKHQNSALHFAKQSNNVLVYDLLKNHLETLSRVAEETIKDYFEARLALLEPVFPIACHRLCEGPDFSTDFNYKPPQNIPEGSGILLFIFHANFLGKEVIARLCGPCSVQAVVLNDKFQLPVFLDSHFVYSFSPVAGPNKLFIRLTEAPSAKVKLLIGAYRVQLQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3