SAB1409409
Monoclonal Anti-TLR8 antibody produced in mouse
clone 1E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD288, MGC119599, MGC119600
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.96 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLR8(51311)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RISHLPSGFLSEVSSLKHLDLSSNLLKTINKSALETKTTTKLSMLELHGNPFECTCDIGDFRRWMDEHLNVKIPRLVDVICASPGDQRGKSIVSLELTTCVSD
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)