Documenti fondamentali
SAB1409366
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFIC antibody produced in mouse
clone 2B6, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
CTF, CTF5, MGC20153, NF-I, NFI
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B6, monoclonal
Forma fisica
solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFIC(4782)
Immunogeno
NFIC (NP_005588, 314 a.a. ~ 423 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TEDMEGGISSPVKKTEMDKSPFNSPSPQDSPRLSSFTQHHRPVIAVHSGIARSPHPSSALHFPTTSILPQTASTYFPHTAIRYPPHLNPQDPLKDLVSLACDPASQQPGP
Stato fisico
Clear solution
WGK 3