SAB1409296
Monoclonal Anti-SMAD5 antibody produced in mouse
clone 5E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp781C1895, DKFZp781O1323, Dwfc, JV5-1, MADH5
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD5(4090)
Immunogeno
Sequence
KPLDICEFPFGSKQKEVCINPYHYKRVESPVLPPVLVPRHNEFNPQHSLLVQFRNLSHNEPHMPQNATFPDSFHQPNN
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)