SAB1409276
Monoclonal Anti-ZCCHC13 antibody produced in mouse
clone 4G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Cnbp2, ZNF9L
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 44.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZCCHC13(389874)
Immunogeno
Sequence
MSSKDFFACGHSGHWARGCPRGGAGGRRGGGHGRGSQCGSTTLSYTCYCCGESGRNAKNCVLLGNICYNCGRSGHIAKDCKDPKRERRQHCYTCGRLGHLARDCDRQKEQKCYSCGKLGHIQKDCAQVKCYRCGEIGHVAINCSKARPGQLLPLRQIPTSSQGMSQ
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)