Documenti fondamentali
SAB1409263
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DND1 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC34750, RBMS4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.97 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DND1(373863)
Immunogeno
DND1 (NP_919225, 167 a.a. ~ 260 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EARLLPSPGPAPGQIALLKFSSHRAAAMAKKALVEGQSHLCGEQVAVEWLKPDLKQRLRQQLVGPFLRSPQPEGSQLALARDKLGFQGARATLQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)