SAB1409161
Monoclonal Anti-CNOT7 antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAF1, hCAF-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 57.09 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNOT7(29883)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPAATVDHSQRICEVWACNLDEEMKKIRQVIRKYNYVAMDTEFPGVVARPIGEFRSNADYQYQLLRCNVDLLKIIQLGLTFMNEQGEYPPGTSTWQFNFKFNLTEDMYAQDSIELLTTSGIQFKKHEEEGIETQYFAELLMTSGVVLCEGVKWLSFHSGYDFGYLIKILTNSNLPEEELDFFEILRLFFPVIYDVKYLMKSCKNLKGGLQEVAEQLELERIGPQHQAGSDSLLTGMAFFKMREMFFEDHIDDAKYCGHLYGLGSGSSYVQNGTGNAYEEEANKQS
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)