SAB1409104
Monoclonal Anti-GREM1 antibody produced in mouse
clone 2C9, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
CKTSF1B1, DAND2, DRM, GREMLIN, IHG-2, MGC126660, PIG2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C9, monoclonal
Stato
solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GREM1(26585)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ESSQEALHVTERKYLKRDWCKTQPLKQTIHEEGCNSRTIINRFCYGQCNSFYIPRHIRKEEGSFQSCSFCKPKKFTTMMVTLNCPELQPPTKKKRVTRVKQCRCISIDLD
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)