Documenti
SAB1409096
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GBX2 antibody produced in mouse
clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.53 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GBX2(2637)
Categorie correlate
Immunogeno
GBX2 (NP_001476, 141 a.a. ~ 230 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AEALQADAEDGKGFLAKEGSLLAFSAAETVQASLVGAVRGQGKDESKVEDDPKGKEESFSLESDVDYSSDDNLTGQAAHKEEDPGHALEE*
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3