SAB1409087
Anti-SETBP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA0437, SEB
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 26.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SETBP1(26040)
Immunogeno
Sequence
MESRETLSSSRQRGGESDFLPVSSAKPPAAPGCAGEPLLSTPGPGKGIPVGGERMEPEEEDELGSGRDVDSNSNADSEKWVAGDGLEEQEFSIKEANFTEGSLKLKIQTTKRAKKPPKNLENYICPPEIKITIKQSGDQKVSRAGKNSKATKEEERSHSKKKLLTASDLAASDLKGFQPQIKDSSKEEVWKRRGGQGIPFKKQFLSQERAMCFSCPRNPFPAKPGSLTLPFHSEPAVWAQEV
WGK 3