SAB1408720
Monoclonal Anti-SGK2 antibody produced in mouse
clone 4G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
H-SGK2, dJ138B7.2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 33.88 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SGK2(10110)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SPINWDDLYHKRLTPPFNPNVTGPADLKHFDPEFTQEAVSKSIGCTPDTVASSSGASSAFLGFSYAPEDDDILDC
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)