SAB1408714
Monoclonal Anti-DNAJB6 antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DJ4, DKFZp566D0824, DnaJ, FLJ42837, HHDJ1, HSJ-2, HSJ2, MGC1152, MGC117297
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.85 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNAJB6(10049)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GLNGGGGGGSHFDSPFEFGFTFRNPDDVFREFFGGRDPFSFDFFEDPFEDFFGNRRGPRGSRSRGTGSFFSAFSGFPSFGSGFSSFDTGFTSFGSLGHGGL
WGK 3