Documenti fondamentali
SAB1408530
Sigma-Aldrich
Anti-CENPP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CENP-P, FLJ33928
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CENPP(401541)
Descrizione generale
CENPP is a subunit of a CENPH (MIM 605607)-CENPI (MIM 300065)-associated centromeric complex that targets CENPA (MIM 117139) to centromeres and is required for proper kinetochore function and mitotic progression (Okada et al., 2006 [PubMed 16622420]).[supplied by OMIM
Immunogeno
CENPP (NP_001012267.1, 1 a.a. ~ 288 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDAELAEVRALQAEIAALRRACEDPPAPWEEKSRVQKSFQAIHQFNLEGWKSSKDLKNQLGHLESELSFLSTLTGINIRNHSKQTEDLTSTEMTEKSIRKVLQRHRLSGNCHMVTFQLEFQILEIQNKERLSSAVTDLNIIMEPTECSELSEFVSRAEERKDLFMFFRSLHFFVEWFEYRKRTFKHLKEKYPDAVYLSEGPSSCSMGIRSASRPGFELVIVWRIQIDEDGKVFPKLDLLTKVPQRALELDKNRAIETAPLSFRTLVGLLGIEAALESLIKSLCAEENN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)