Documenti fondamentali
SAB1408352
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DUSP17, LMWDSP3, MGC138210, SKRP1, TS-DSP1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~23.98 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DUSP19(142679)
Immunogeno
DUSP19 (AAH35000, 1 a.a. ~ 217 a.a) full-length human protein.
Sequence
MYSLNQEIKAFSRNNLRKQCTRVTTLTGKKIIETWKDARIHVVEEVEPSSGCGCGYVQDLSSDLQVGVIKPWLLLGSQDAAHDLDTLKKNKVTHILNVAYGVENAFLSDFTYKSISILDLPETNILSYFPECFEFIEEAKRKDGVVLVHCNAGVSRAAAIVIGFLMNSEQTSFTSAFSLVKNARPSICPNSGFMEQLRTYQEGKESDKCDRIQENSS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)