SAB1408288
Anti-MRPL10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
L10MT, MGC17973, MRP-L10, MRP-L8, MRPL8, RPML8
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~28.82 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MRPL10(124995)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAAVAGMLRGGLLPQAGRLPTLQTVRYGSKAVTRHRRVMHFQRQKLMAVTEYIPPKPAIHPSCLPSPPSPPQEEIGLIRLLRREIAAVFQDNRMIAVCQNVALSAEDKLLMRHQLRKHKILMKIFPNQVLKPFLEDSKYQNLLPLFVGHNMLLVSEEPKVKEMVRILRTVPFLPLLGGCIDDTILSRQGFINYSKLPSLPLVQGELVGGLTCLTAQTHSPLQHQPLQLTTLLDQYIREQREKDSVMSANGKPDPDTVPDS
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)