Key Documents
SAB1408252
Sigma-Aldrich
Anti-ZMYND19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MIZIP, RP11-48C7.4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~26.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
ZMYND19 is a MYND zinc finger domain-containing protein that binds to the C terminus of melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCHR1; MIM 601751) (Bachner et al., 2002 [PubMed 12208518]), and to the N termini of alpha-tubulin (TUBA1; MIM 191110), and beta-tubulin (TUBB; MIM 191130) (Francke et al., 2005 [PubMed 16039987]).[supplied by OMIM
Immunogeno
ZMYND19 (NP_612471, 1 a.a. ~ 227 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTDFKLGIVRLGRVAGKTKYTLIDEQDIPLVESYSFEARMEVDADGNGAKIFAYAFDKNRGRGSGRLLHELLWERHRGGVAPGFQVVHLNAVTVDNRLDNLQLVPWGWRPKAEETSSKQREQSLYWLAIQQLPTDPIEEQFPVLNVTRYYNANGDVVEEEENSCTYYECHYPPCTVIEKQLREFNICGRCQVARYCGSQCQQKDWPAHKKHCRERKRPFQHELEPER
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1