SAB1408211
Anti-LOC113179 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FWP005, MST121, MSTP121, S863-5, TAD3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAT3(113179)
Immunogeno
Sequence
MEPAPGLVEQPKCLEAGSPEPEPAPWQALPVLSEKQSGDVELVLAYAAPVLDKRQTSRLLKEVSALHPLPAQPHLKRVRPSRDAGSPHALEMLLCLAGPASGPRSLAELLPRPAVDPRGLGQPFLVPVPARPPLTRGQFEEARAHWPTSFHEDKQVTSALAGRLFSTQERAAMQSHMERAVWAARRAAARGLRAVGAVVVDPASDRVLATGHDCSCADNPLLHAVMVCVDLVARGQGRGTYDFRPFPACSFAPAAAPQAVRAGAVRKLDADEDGLPYLCTGYDLYVTREPCAMCAMALVHARILRVFYGAPSPDGALGTRFRIHARPDLNHRFQVFRGVLEEQCRWLDPDT
WGK 1