Documenti
SAB1408171
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1E2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATP6E1, ATP6EL2, ATP6V1EL2, MGC9341, VMA4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~26.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
ATP6V1E2 (NP_542384.1, 1 a.a. ~ 226 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALSDVDVKKQIKHMMAFIEQEANEKAEEIDAKAEEEFNIEKGRLVQTQRLKIMEYYEKKEKQIEQQKKILMSTMRNQARLKVLRARNDLISDLLSEAKLRLSRIVEDPEVYQGLLDKLVLQGLLRLLEPVMIVRCRPQDLLLVEAAVQKAIPEYMTISQKHVEVQIDKEAYLAVNAAGGVEVYSGNQRIKVSNTLESRLDLSAKQKMPEIRMALFGANTNRKFFI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1