Documenti fondamentali
SAB1407965
Sigma-Aldrich
Anti-ZFAND1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ14007
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~18.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZFAND1(79752)
Immunogeno
ZFAND1 (AAH56877, 1 a.a. ~ 161 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATQKLVKDIIDSKTGETASKRWKGAKNSETAAKVALMKLKMHADGDKSLPQTERIYFQVFLPKGSKEKSKPMFFCHRWSIGKAIDFAASLARLKNDNNKFTAKKLRLCHITSGEALPLDHTLETWIAKEDCPLYNGGNIILEYLNDEEQFCKNVESYLE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)