Documenti
SAB1407654
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF444 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EZF-2, EZF2, FLJ11137, ZSCAN17
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF444(55311)
Descrizione generale
ZNF444 has a domain structure and amino acid sequence similar to several zinc finger transcription factors, such as Kruppel-like ZNF191 (MIM 194534).[supplied by OMIM
Immunogeno
ZNF444 (AAH21282.1, 1 a.a. ~ 326 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEVAVPVKQEAEGLALDSPWHRFRRFHLGDAPGPREALGLLRALCRDWLRPEVHTKEQMLELLVLEQFLSALPADTQAWVCSRQPQSGEEAVALLEELWGPAASPDGSSATRVPQDVTQGPGATGGKEDSGMIPLGTAPGAEGPAPGDSQAVRPYKQEPSSPPLAPGLPAFLAAPGTTSCPECGKTSLKPAHLLRHRQSHSGEKPHACPECGKAFRRKEHLRRHRDTHPGSPGSPGPALRPLPAREKPHACCECGKTFYWREHLVRHRKTHSGARPFACWECGKGFGRREHVLRHQRIHGRAAASAQGAVAPGPDGGGPFPPWPLG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1