SAB1407633
Anti-EXDL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C14orf114, DKFZp781A0133, DKFZp781L15100, FLJ10738
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~56.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EXDL2(55218)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MASPSGLCVLVRLPKLICGGKTLPRTLLDILADGTILKVGVGCSEDASKLLQDYGLVVRGCLDLRYLAMRQRNNLLCNGLSLKSLAETVLNFPLDKSLLLRCSNWDAETLTEDQVIYAARDAQISVALFLHLLGYPFSRNSPGEKNDDHSSWRKVLEKCQGVVDIPFRSKGMSRLGEEVNGEATESQQKPRNKKSKMDGMVPGNHQGRDPRKHKRKPLGVGYSARKSPLYDNCFLHAPDGQPLCTCDRRKAQWYLDKGIGELVSEEPFVVKLRFEPAGRPESPGDYYLMVKENLCVVCGKRDSYIRKNVIPHEYRKHFPIEMKDHNSHDVLLLCTSCHAISNYYDNHLKQQLAKEFQAPIGSEEGLRLLEDPERRQVRSGARALLNAESLPTQRKEELLQALREFYNTDVVTEEMLQEAASLETRISNENYVPHGLKVVQCHSQGGLRSLMQLESRWRQHFLDSMQPKHLPQQWSVDHNHQKLLRKFGEDLPIQLS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)