SAB1407590
Anti-WHSC1L1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp667H044, FLJ20353, MGC126766, MGC142029, NSD3, pp14328
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~72.6 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WHSC1L1(54904)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDFSFSFMQGIMGNTIQQPPQLIDSANIRQEDAFDNNSDIAEDGGQTPYEATLQQGFQYPATTEDLPPLTNGYPSSISVYETQTKYQSYNQYPNGSANGFGAVRNFSPTDYYHSEIPNTRPHEILEKPSPPQPPPPPSVPQTVIPKKTGSPEIKLKITKTIQNGRELFESSLCGDLLNEVQASEHTKSKHESRKEKRKKSNKHDSSRSEERKSHKIPKLEPEEQNRPNERVDTVSEKPREEPVLKEEAPVQPILSSVPTTEVSTGVKFQVGDLVWSKVGTYPWWPCMVSSDPQLEVHTKINTRGAREYHVQFFSNQPERAWVHEKRVREYKGHKQYEELLAEATKQASNHSEKQKIRKPRPQRERAQWDIGIAHAEKALKMTREERIEQYTFIYIDKQPEEALSQAKKSVASKTEVKKTRRPRSVLNTQPEQTNAGEVASSLSSTEIRRHSQRRHTSAEEEEPPPVKIAWKTAAARKSLPASITMHKGSLDLQKCNMSPVVKIEQVFALQNATGDGKFIDQFVYSTKGIGNKTEISVRGQDRLIISTPNQRNEKPTQSVSSPEATSGSTGSVEKKQQRRSIRTRSESEKSTEVVPKKKIKKEQVETVPQATVKTGLQKGSADRGVQGSVRFSDSSVSAAIEETVD
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)